2-Hydroxybenzophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
o-Hydroxybenzophenon
L11100.06
L11100.14
L11100.06EA
42.4
EUR
L11100.06
L11100.14
2-Hydroxybenzophenon ≥99%
2-Hydroxybenzophenon
Purity: 99%
CAS No.: 117-99-7
Molecular Formula: C13H10O2
Formula Weight: 198.22
Melting Point: 38-40°
Boiling Point: 171-173°/12mm
MDL No.: MFCD00002216
Formel:
C₁₃H₁₀O₂ Molecular Weight: 198,22 g/mol Siedepunkt: 171…173 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 38…40 °C Dichte: 1,03 g/cm³ (172 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002216 CAS-Nummer: 117-99-7 EINECS: 204-226-2 |