4-Hydroxybenzophenon ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: p-Hydroxybenzophenon

A15096.0BEA 499 EUR
A15096.0B A15096.18 A15096.30
4-Hydroxybenzophenon ≥98%
4-Hydroxybenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Molecular Weight: 198,22 g/mol
Siedepunkt: 260…262 °C (24 mmHg)
Schmelzpunkt: 132…135 °C
Dichte: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002355
CAS-Nummer: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR