4-Hydroxybenzophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: p-Hydroxybenzophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20661.0025 8.20661.0100
8.20661.0025EA 38.4 EUR
8.20661.0025 8.20661.0100
4-Hydroxybenzophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Molecular Weight: 198.22 g/mol
Siedepunkt: 367
Schmelzpunkt: 131…133 °C
Dichte: 1.133 g/cm³ (172 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002355
CAS-Nummer: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 131 - 133 °C
Molar Mass 198.22 g/mol
Boiling Point 260 - 262 °C (32 hPa)
Synonyms p-Benzoylphenol
Hill Formula C13H10O2
Chemical Formula 4-(OH)C6H4COC6H5