4-Hydroxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: p-Hydroxybenzophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H20202-100G H20202-25G
SIALH20202-100GEA 156 EUR
SIALH20202-100G SIALH20202-25G
4-Hydroxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Molecular Weight: 198,22 g/mol
Siedepunkt: 367 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 131…133 °C
Dichte: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002355
CAS-Nummer: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1