2,4-Dihydroxybenzophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A13749.0E A13749.22 A13749.36
A13749.0EEA 627 EUR
A13749.0E A13749.22 A13749.36
2,4-Dihydroxybenzophenon ≥99%
2,4-Dihydroxybenzophenon
Purity: 99% CAS No.: 131-56-6 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Flash Point: 125°(257°F) Melting Point: 144-147° Boiling Point: 194°/1mm Beilstein Reference: 1311566 Merck Reference: 14,1106 MDL No.: MFCD00002277
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Siedepunkt: 194 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 144…147 °C
Dichte: 1,320
Flammpunkt: 125 °C (257 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002277
CAS-Nummer: 131-56-6
EINECS: 205-029-4
Merck Index: 14,1106