Benzil ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Diphenyl-1,2-ethandion
A12579.0E A12579.22 A12579.36
A12579.0EEA 259 EUR
A12579.0E A12579.22 A12579.36
Benzil ≥98%
Benzil
Purity: 98% CAS No.: 134-81-6 Molecular Formula: C14H10O2 Formula Weight: 210.23 Melting Point: 94-96° Boiling Point: 346-348° Merck Reference: 14,1078 MDL No.: MFCD00003080
Formel: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
Molecular Weight: 210.23 g/mol
Siedepunkt: 346…348 °C
Schmelzpunkt: 94…96 °C
Dichte: 1.521
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003080
CAS-Nummer: 134-81-6
EINECS: 205-157-0
Merck Index: 13,01078
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable