Benzil zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1,2-Diphenyl-1,2-ethandion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01632.0005 8.01632.0250
8.01632.0005EA 28.2 EUR
8.01632.0005 8.01632.0250
Benzil zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzil
Formel: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
Molecular Weight: 210.23 g/mol
Siedepunkt: 346
Schmelzpunkt: 95
Dichte: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003080
CAS-Nummer: 134-81-6
EINECS: 205-157-0
Merck Index: 13,01078
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility  - 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 95 °C
Molar Mass 210.23 g/mol
Boiling Point 346 - 348 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (128 °C)