3,3'-Dimethoxybenzil ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(3-methoxyphenyl)ethandion
L11564.03 L11564.06
L11564.03EA 34.5 EUR
L11564.03 L11564.06
3,3'-Dimethoxybenzil ≥99%
3,3'-Dimethoxybenzil
Purity: 99+% CAS No.: 40101-17-5 Molecular Formula: C16H14O4 Formula Weight: 270.29 Melting Point: 81-83° Beilstein Reference: 2382124
Formel: C₁₆H₁₄O₄
Schmelzpunkt: 81…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038221
CAS-Nummer: 40101-17-5
EINECS: 254-793-5