4,4'-Dimethoxybenzil 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
p-Anisil, Bis(4-methoxyphenyl)ethandion
170450050
170450250
ACRO170450050EA
42.4
EUR
ACRO170450050
ACRO170450250
4,4'-Dimethoxybenzil 99+%
4,4'-Dimethoxybenzil
Formel:
C₁₆H₁₄O₄ Molecular Weight: 270,28 g/mol Siedepunkt: 215…219 °C (3 mmHg) Schmelzpunkt: 131…134 °C Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00008405 CAS-Nummer: 1226-42-2 EINECS: 214-960-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 131 to 134 °C |
GC | ≥99.0 % |
Residue after ignition | ≤0.1 % |