2,5-Difluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
001936-5G 001936-25G
FLUO001936-5GEA 0 EUR
FLUO001936-5G FLUO001936-25G
2,5-Difluorbenzophenon
2,5-Difluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈F₂O
Molecular Weight: 218.2 g/mol
MDL: MFCD00009899
CAS-Nummer: 85068-36-6
EINECS: 285-298-2