2-Fluorbenzophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: o-Fluorobenzophenone
L09316.06 L09316.14
L09316.06EA 45.5 EUR
L09316.06 L09316.14
2-Fluorbenzophenon ≥98%
2-Fluorbenzophenon
Purity: 98+% CAS No.: 342-24-5 Molecular Formula: C13H9FO Formula Weight: 200.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5864 Boiling Point: 149-150°/16mm Beilstein Reference: 2047045 MDL No.: MFCD00000318
Formel: C₁₃H₉FO
Molecular Weight: 200.21 g/mol
Siedepunkt: 149…150 °C (16 mmHg)
Dichte: 1.186
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000318
CAS-Nummer: 342-24-5
EINECS: 206-440-1