2-Fluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
o-Fluorobenzophenone
003865-10G
003865-25G
003865-100G
FLUO003865-10GEA
0
EUR
FLUO003865-10G
FLUO003865-25G
FLUO003865-100G
2-Fluorbenzophenon
2-Fluorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₉FO Molecular Weight: 200.21 g/mol Siedepunkt: 95…96 °C (0.05 mmHg) Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000318 CAS-Nummer: 342-24-5 EINECS: 206-440-1 |