Decafluorbenzophenon

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: Perfluorbenzophenon

003177-1G 003177-5G
FLUO003177-1GEA 108 EUR
FLUO003177-1G FLUO003177-5G
Decafluorbenzophenon
Decafluorbenzophenon
Formel: C₁₃F₁₀O
Molecular Weight: 362,13 g/mol
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000295
CAS-Nummer: 853-39-4
EINECS: 212-717-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR