Tritylalkohol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Triphenylcarbinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21196.0050 8.21196.0250
8.21196.0050EA 68.9 EUR
8.21196.0050 8.21196.0250
Tritylalkohol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tritylalkohol
Formel: C₁₉H₁₆O
Molecular Weight: 260.34 g/mol
Siedepunkt: 360
Schmelzpunkt: 160…163 °C
Dichte: 1.1884 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004445
CAS-Nummer: 76-84-6
EINECS: 200-988-5
Merck Index: 13,09810
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 160 - 163 °C
Molar Mass 260.34 g/mol
Boiling Point 360 °C
Synonyms Triphenyl carbinol
Hill Formula C19H16O
Chemical Formula (C6H5)3COH