Benzhydrylalkohol 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Hydroxydiphenylmethan, Diphenylcarbinol, Benzhydrol, Diphenylmethanol

105391000 105395000
ACRO105391000EA 32 EUR
ACRO105391000 ACRO105395000
Benzhydrylalkohol 99%
Benzhydrylalkohol
Formel: C₁₃H₁₂O
Molecular Weight: 184.24 g/mol
Siedepunkt: 297
Schmelzpunkt: 65…68 °C
Flammpunkt: 160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004488
CAS-Nummer: 91-01-0
EINECS: 202-033-8
Merck Index: 12,01121

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 68 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Loss on drying ≤0.5 % (55 °C)
GC ≥98.5 %
Lead (Pb) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR