Benzhydrylalkohol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12884.0B A12884.18 A12884.30
A12884.0BEA 131 EUR
A12884.0B A12884.18 A12884.30
Benzhydrylalkohol ≥99%
Benzhydrylalkohol
Purity: 99% CAS No.: 91-01-0 Molecular Formula: C13H12O Formula Weight: 184.24 Flash Point: 160°(320°F) Odour: Odourless Boiling Point: 297-298° Beilstein Reference: 1424379 Merck Reference: 14,1090 MDL No.: MFCD00004488
Formel: C₁₃H₁₂O
Siedepunkt: 297…298 °C
Schmelzpunkt: 64…68 °C
Dichte: 1,054 g/cm³ (80 °C)
Flammpunkt: 160 °C (320 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004488
CAS-Nummer: 91-01-0
EINECS: 202-033-8
Merck Index: 14,1090