Benzhydrylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Hydroxydiphenylmethan, Diphenylcarbinol, Benzhydrol, Diphenylmethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B4856-100G B4856-500G B4856-5G
SIALB4856-100GEA 40 EUR
SIALB4856-100G SIALB4856-500G SIALB4856-5G
Benzhydrylalkohol, Sigma-Aldrich®
Benzhydrylalkohol
Formel: C₁₃H₁₂O
Molecular Weight: 184.24 g/mol
Siedepunkt: 297
Schmelzpunkt: 63…64 °C
Dichte: 1.054 g/cm³ (80 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004488
CAS-Nummer: 91-01-0
EINECS: 202-033-8
Merck Index: 12,01121