2-Biphenylmethanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (Biphenyl-2-yl)methanol, Biphenyl-2-methanol, 2-Hydroxymethylbiphenyl, 2-Phenylbenzylalkohol
L07094.03 L07094.06
L07094.03EA 26.2 EUR
L07094.03 L07094.06
2-Biphenylmethanol ≥98%
2-Biphenylmethanol
Purity: 98% CAS No.: 2928-43-0 Molecular Formula: C13H12O Formula Weight: 184.24 Melting Point: 47-51° Boiling Point: 96°/0.04mm MDL No.: MFCD00004620
Formel: C₁₃H₁₂O
Molecular Weight: 184,24 g/mol
Siedepunkt: 96 °C (0,04 mmHg)
Schmelzpunkt: 47…51 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004620
CAS-Nummer: 2928-43-0
EINECS: 220-892-7