Phenolrot ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenolsulfonphthalein, 4,4-(3H-2,1-Benzoxathiol-3- yliden)bisphenol-1,1-dioxid)
417240050
417240100
417241000
ACRO417240050EA
37.2
EUR
ACRO417240050
ACRO417240100
ACRO417241000
Phenolrot ACS
Phenolrot
Formel:
C₁₉H₁₄O₅S Molecular Weight: 354.38 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003552 CAS-Nummer: 143-74-8 EINECS: 205-609-7 Merck Index: 13,07329 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Visual transition interval | From pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red) |
Clarity of solution | Passes test |