Phenolrot ACS
Lieferant: Merck
Synonyme: Phenolsulfonphthalein, 4,4-(3H-2,1-Benzoxathiol-3- yliden)bisphenol-1,1-dioxid)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.07241.0005 1.07241.0025 1.07241.0100 1.07241.1000
1.07241.0005EA 61.1 EUR
1.07241.0005 1.07241.0025 1.07241.0100 1.07241.1000
Phenolrot ACS
Phenolrot
Formel: C₁₉H₁₄O₅S
Molecular Weight: 354.38 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003552
CAS-Nummer: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.77 g/l (100 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 354.38 g/mol
Bulk Density 200 - 300 kg/m3