Thymolblau Natriumsalz ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Thymolsulfonphthalein Natriumsalz, Natriumhydrogen-4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-yliden)bis[5-methyl-2-(1-methylethyl)phenolat]-S,S-dioxid, Thymolblau wasserlöslich
420940100 420940250 420941000
ACRO420940100EA 48.2 EUR
ACRO420940100 ACRO420940250 ACRO420941000
Thymolblau Natriumsalz ACS
Thymolblau Natriumsalz
Formel: C₂₇H₂₉NaO₅S
Molecular Weight: 488.58 g/mol
Schmelzpunkt: 283 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151093
CAS-Nummer: 62625-21-2
EINECS: 263-650-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark orange to green-black to brown-black Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue)
Clarity of solution Passes test