Thymolblau
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 4-[3-(4-Hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxobenzo[c]oxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol, Thymolsulfonphthalein
B21370.09 B21370.18
B21370.09EA 23.8 EUR
B21370.09 B21370.18
Thymolblau
Thymolblau
CAS No.: 76-61-9 Molecular Formula: C27H30O5S Formula Weight: 466.60 Melting Point: 223° dec. Merck Reference: 14,9400 MDL No.: MFCD00005869
Formel: C₂₇H₃₀O₅S
Molecular Weight: 466.6 g/mol
Schmelzpunkt: 223 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005869
CAS-Nummer: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541