Thymolblau ACS, Reag. Ph. Eur. pH-Indikator, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-[3-(4-Hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxobenzo[c]oxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol, Thymolsulfonphthalein
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.08176.0005 1.08176.0025
1.08176.0005EA 73.3 EUR
1.08176.0005 1.08176.0025
Thymolblau ACS, Reag. Ph. Eur. pH-Indikator, Supelco®
Thymolblau
Formel: C₂₇H₃₀O₅S
Molecular Weight: 466,6 g/mol
Schmelzpunkt: 221 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005869
CAS-Nummer: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.11 g/l (25 °C)
Melting Point 221 °C (decomposition)
Molar Mass 466.59 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3