1,2-Diphenylethan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
106230250 106231000 106230050
ACRO106230250EA 54.2 EUR
ACRO106230250 ACRO106231000 ACRO106230050
1,2-Diphenylethan 99%
1,2-Diphenylethan
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
Siedepunkt: 284 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 49…53 °C
Dichte: 1,01 g/cm³
Flammpunkt: 129 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004796
CAS-Nummer: 103-29-7
EINECS: 203-096-4
Merck Index: 12,01245
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥98.5 %