Triphenylmethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tritan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
101303-100G 101303-25G
SIAL101303-100GEA 86.7 EUR
SIAL101303-100G SIAL101303-25G
Triphenylmethan, Sigma-Aldrich®
Triphenylmethan
Formel: C₁₉H₁₆
Molecular Weight: 244.34 g/mol
Siedepunkt: 359
Schmelzpunkt: 90…92 °C
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004763
CAS-Nummer: 519-73-3
EINECS: 208-275-0
Merck Index: 12,09871