Diphenylmethan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
117350010 117355000
ACRO117350010EA 106 EUR
ACRO117350010 ACRO117355000
Diphenylmethan 99%
Diphenylmethan
Formel: C₁₃H₁₂
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24,5…25 °C
Dichte: 1 g/cm³
Flammpunkt: 127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004781
CAS-Nummer: 101-81-5
EINECS: 202-978-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03360
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Chlorine and Bromine (as Cl) ≤0.005 %