4-Heptylbiphenyl
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB09570.50EA
0
EUR
MAYBBTB09570.50
MAYBBTB09570.1
MAYBBTB09570.10
4-Heptylbiphenyl
4-Heptylbiphenyl
Formel:
C₁₉H₂₄ Molecular Weight: 252,4 g/mol Flammpunkt: >110 °C |
CAS-Nummer:
59662-32-7 |