4-Pentylbiphenyl
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Amylbiphenyl
BTB10236.1 BTB10236.10 BTB10236.50
MAYBBTB10236.1EA 0 EUR
MAYBBTB10236.1 MAYBBTB10236.10 MAYBBTB10236.50
4-Pentylbiphenyl
4-Pentylbiphenyl
Formel: C₁₇H₂₀
Molecular Weight: 224.35 g/mol
Siedepunkt: 106…109 °C (0.1 mmHg)
Schmelzpunkt: 9.5…10.5 °C
Dichte: ∼0.94 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD00009503
CAS-Nummer: 7116-96-3
EINECS: 230-421-7