4,4'-Methylendianilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 4,4'-Diaminodiphenylmethan, Bis(4-aminophenyl)methan
32950-1KG 32950-250G 32950-50G
SIAL32950-1KGEA 107 EUR
SIAL32950-1KG SIAL32950-250G SIAL32950-50G
4,4'-Methylendianilin, Sigma-Aldrich®
4,4'-Methylendianilin
Formel: C₁₃H₁₄N₂
Molecular Weight: 198,27 g/mol
Siedepunkt: 398 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 91…92 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007914
CAS-Nummer: 101-77-9
EINECS: 202-974-4
UN: 2651
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03000