2,4-Dimethylphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B23076.06 B23076.03
B23076.06EA 192 EUR
B23076.06 B23076.03
2,4-Dimethylphenylboronsäure ≥97%
2,4-Dimethylphenylboronsäure
Purity: 97% CAS No.: 55499-44-0 Molecular Formula: C8H11BO2 Formula Weight: 149.99 Melting Point: 204-208° MDL No.: MFCD02683101
Formel: C₈H₁₁BO₂
Molecular Weight: 149,98 g/mol
Schmelzpunkt: 204…208 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683101
CAS-Nummer: 55499-44-0