2,6-Dimethylphenylboronsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dihydroxy(2,6-dimethylphenyl)boran, (2,6-Dimethylphenyl)metaborsäure, 2,6-Dimethylbenzolboronsäure
359270010
359270050
359270250
ACRO359270010EA
28.7
EUR
ACRO359270010
ACRO359270050
ACRO359270250
2,6-Dimethylphenylboronsäure 98%
2,6-Dimethylphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₁BO₂ Molecular Weight: 149,98 g/mol Schmelzpunkt: 105 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01009693 CAS-Nummer: 100379-00-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |