2,6-Dimethylphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(2,6-dimethylphenyl)boran, (2,6-Dimethylphenyl)metaborsäure, 2,6-Dimethylbenzolboronsäure
B24613.03 B24613.06 B24613.14
B24613.03EA 40.8 EUR
B24613.03 B24613.06 B24613.14
2,6-Dimethylphenylboronsäure ≥97%
2,6-Dimethylphenylboronsäure
Purity: 97% CAS No.: 100379-00-8 Molecular Formula: C8H11BO2 Formula Weight: 149.99 Melting Point: 120-126° dec. MDL No.: MFCD01009693
Formel: C₈H₁₁BO₂
Schmelzpunkt: 120…126 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01009693
CAS-Nummer: 100379-00-8