2,6-Dimethylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
480061-25G 480061-5G
SIAL480061-25GEA 151 EUR
SIAL480061-25G SIAL480061-5G
2,6-Dimethylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₂
MDL: MFCD01009693
CAS-Nummer: 100379-00-8