3,5-Dimethylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3,5-Dimethylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,5-dimethylphenyl)borane, (3,5-Dimethylphenyl)metaboric acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
480088-25G 480088-5G
SIAL480088-25GEA 258 EUR
SIAL480088-25G SIAL480088-5G
3,5-Dimethylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethylphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₂
Molecular Weight: 149,98 g/mol
MDL: MFCD00185689
CAS-Nummer: 172975-69-8