α,α'-Dibrom-o-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1,2-Bis(brommethyl)benzol, o-Xyloldibromid, o-Xylylendibromid
D44405-100G D44405-25G
SIALD44405-100GEA 167 EUR
SIALD44405-100G SIALD44405-25G
α,α'-Dibrom-o-xylol, Sigma-Aldrich®
α,α'-Dibrom-o-xylol
Formel: C₈H₈Br₂
Molecular Weight: 263,96 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 90…93 °C
Dichte: 1,96 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000175
CAS-Nummer: 91-13-4
EINECS: 202-042-7
UN: 3261
ADR: 8,II