α,α,α',α'-Tetrabrom-o-xylol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Bis(dibrommethyl)benzol
137971000
137970250
ACRO137971000EA
87.5
EUR
ACRO137971000
ACRO137970250
α,α,α',α'-Tetrabrom-o-xylol 97%
α,α,α',α'-Tetrabrom-o-xylol
Formel:
C₈H₆Br₄ Molecular Weight: 421,75 g/mol Siedepunkt: 346 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 114…118 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000131 CAS-Nummer: 13209-15-9 EINECS: 236-176-2 UN: 3261 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to beige to light grey Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 114 to 118 °C |
GC | ≥96.0 % |