4,5-Dibrom-o-xylol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Dibrom-4,5-dimethylbenzol, 4,5-Dibrom-1,2-dimethylbenzol
B22727.03
B22727.06
B22727.03EA
43.5
EUR
B22727.03
B22727.06
4,5-Dibrom-o-xylol ≥97%
4,5-Dibrom-o-xylol
Purity: 97%
CAS No.: 24932-48-7
Molecular Formula: C8H8Br2
Formula Weight: 263.97
Melting Point: 85-87°
Beilstein Reference: 2206183
Formel:
C₈H₈Br₂ Molecular Weight: 263,96 g/mol Schmelzpunkt: 85…87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082743 CAS-Nummer: 24932-48-7 |