4,5-Dibrom-o-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Dibrom-4,5-dimethylbenzol, 4,5-Dibrom-1,2-dimethylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
638447-1G
638447-5G
SIAL638447-1GEA
47
EUR
SIAL638447-1G
SIAL638447-5G
4,5-Dibrom-o-xylol, Sigma-Aldrich®
4,5-Dibrom-o-xylol
Formel:
C₈H₈Br₂ Molecular Weight: 263,96 g/mol |
MDL:
MFCD00082743 CAS-Nummer: 24932-48-7 |