α,α'-Dibrom-m-xylol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
m-Xyloldibromid, 1,3-Bis(brommethyl)benzol, m-Xylylendibromid
B24959.09
B24959.18
B24959.30
B24959.09EA
75.2
EUR
B24959.09
B24959.18
B24959.30
α,α'-Dibrom-m-xylol ≥97%
α,α'-Dibrom-m-xylol
Purity: 97%
CAS No.: 626-15-3
Molecular Formula: C8H8Br2
Formula Weight: 263.96
Melting Point: 74-76°
Beilstein Reference: 971085
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000178
Formel:
C₈H₈Br₂ Molecular Weight: 263,96 g/mol Siedepunkt: 135…140 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 74…76 °C Dichte: 1,959 g/cm³ (0 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000178 CAS-Nummer: 626-15-3 EINECS: 210-931-6 UN: 3261 ADR: 8,II |