α,α'-Dibrom-m-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: m-Xyloldibromid, 1,3-Bis(brommethyl)benzol, m-Xylylendibromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
125911-10G 125911-25G
SIAL125911-10GEA 134 EUR
SIAL125911-10G SIAL125911-25G
α,α'-Dibrom-m-xylol, Sigma-Aldrich®
α,α'-Dibrom-m-xylol
Formel: C₈H₈Br₂
Molecular Weight: 263.96 g/mol
Siedepunkt: 135…140 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Dichte: 1.959 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000178
CAS-Nummer: 626-15-3
EINECS: 210-931-6
UN: 3261
ADR: 8 II