Multigas-Detektor, BW Clip
Lieferant: BW TECHNOLOGIES
BWC4-Y-E BWC4-B-E
151-0316EA 817 EUR
151-0316 151-0317
Multigas-Detektor, BW Clip
Gas-Spürsysteme
Der BW Clip4 ist ein Viergasdetektor (H₂S, CO, O₂, LEL), der sich einfach mit einem Clip befestigen lässt und immer betriebsbereit ist - ohne Aufladen bzw. Austauschen von Akkus oder Sensoren.
  • 2 Jahre Dauerbetriebszeit
  • Langlebig, ergonomisch und tragbar
  • Benutzerfreundliche Ein-Tasten-Bedienung
  • Intuitive LCD-Symbole
  • Azeige der Gaskonzentration in Echtzeit
  • Kompatibel mit IntelliDoX Docking-Modulen und Instrumentenverwaltungssystem
  • In extremen Umgebungen getestet
Der BW Clip4 verfügt über blinkende rote Anzeigen, die den Arbeiter bei mangelnder Konformität warnen, dass für den Detektor kein plangemäßer Funktionstest durchgeführt wurde. Er führt tägliche Selbsttests aller Funktionen von Sensoren, Batterie und Elektronik und der akustischen/optischen Alarme durch.