α,α'-Dibrom-p-xylol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,4-Bis(brommethyl)benzol, p-Xyloldibromid
112940250 112941000
ACRO112940250EA 69.7 EUR
ACRO112940250 ACRO112941000
α,α'-Dibrom-p-xylol 97%
α,α'-Dibrom-p-xylol
Formel: C₈H₈Br₂
Molecular Weight: 263.96 g/mol
Siedepunkt: 245
Schmelzpunkt: 142…147 °C
Dichte: 2.012 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000182
CAS-Nummer: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or coarse crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 147 °C
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm