α,α'-Dibrom-p-xylol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,4-Bis(brommethyl)benzol, p-Xyloldibromid
A13939.09 A13939.18
A13939.09EA 34.1 EUR
A13939.09 A13939.18
α,α'-Dibrom-p-xylol ≥97%
α,α'-Dibrom-p-xylol
Purity: 97% CAS No.: 623-24-5 Molecular Formula: C8H8Br2 Formula Weight: 263.96 Melting Point: 144-148° Boiling Point: 245° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000182
Formel: C₈H₈Br₂
Molecular Weight: 263.96 g/mol
Siedepunkt: 245 °C
Schmelzpunkt: 144…148 °C
Dichte: 2.012
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000182
CAS-Nummer: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
UN: 3261
ADR: 8 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable