2,5-Dibrom-p-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,5-Dibrom-1,4-dimethylbenzol, 1,4-Dibrom-2,5-dimethylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
116157-100G 116157-25G
SIAL116157-100GEA 152 EUR
SIAL116157-100G SIAL116157-25G
2,5-Dibrom-p-xylol, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibrom-p-xylol
Formel: C₈H₈Br₂
Molecular Weight: 263,96 g/mol
Siedepunkt: 261 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 75 °C
MDL: MFCD00000091
CAS-Nummer: 1074-24-4
EINECS: 214-038-2
UN: 3077
ADR: 9,III