α-Brom-m-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Methylbenzyl bromide
B83509-25G B83509-5G
SIALB83509-25GEA 52 EUR
SIALB83509-25G SIALB83509-5G
α-Brom-m-xylol, Sigma-Aldrich®
α-Brom-m-xylol
Formel: C₈H₉Br
Molecular Weight: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 1,3711 g/cm³ (23 °C)
MDL: MFCD00000177
CAS-Nummer: 620-13-3
EINECS: 210-625-2
UN: 1701
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10223