3-Brom-o-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Brom-2,3-dimethylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B83789-25G B83789-5G
SIALB83789-25GEA 129 EUR
SIALB83789-25G SIALB83789-5G
3-Brom-o-xylol, Sigma-Aldrich®
3-Brom-o-xylol
Formel: C₈H₉Br
Molecular Weight: 185.06 g/mol
Siedepunkt: 214
Dichte: 1.365 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000069
CAS-Nummer: 576-23-8
EINECS: 209-398-2
UN: 1701
ADR: 6.1 II