2-Brom-p-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylbromobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
167266-100G 167266-25G
SIAL167266-100GEA 89.2 EUR
SIAL167266-100G SIAL167266-25G
2-Brom-p-xylol, Sigma-Aldrich®
2-Brom-p-xylol
Formel: C₈H₉Br
Molecular Weight: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 8,9 °C
Dichte: 1,3582 g/cm³ (18.5 °C)
MDL: MFCD00000074
CAS-Nummer: 553-94-6
EINECS: 209-055-7