2-Brom-m-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbromobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
115851-100G 115851-25G 115851-5G
SIAL115851-100GEA 133 EUR
SIAL115851-100G SIAL115851-25G SIAL115851-5G
2-Brom-m-xylol, Sigma-Aldrich®
2-Brom-m-xylol
Formel: C₈H₉Br
Molecular Weight: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000075
CAS-Nummer: 576-22-7
EINECS: 209-397-7