5-Brom-m-xylol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-3,5-dimethylbenzol, 3,5-Dimethylbrombenzol
294000250 294001000
ACRO294000250EA 94 EUR
ACRO294000250 ACRO294001000
5-Brom-m-xylol 98%
5-Brom-m-xylol
Formel: C₈H₉Br
Molecular Weight: 185.06 g/mol
Dichte: 1.36 g/cm³
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000087
CAS-Nummer: 556-96-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5475 to 1.5495 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %