5-Brom-m-xylol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-3,5-dimethylbenzol, 3,5-Dimethylbrombenzol
B21610.06 B21610.14 B21610.22
B21610.06EA 27.9 EUR
B21610.06 B21610.14 B21610.22
5-Brom-m-xylol ≥98%
5-Brom-m-xylol
Purity: 98% CAS No.: 556-96-7 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.07 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5490 Boiling Point: 204° Beilstein Reference: 1926375 MDL No.: MFCD00000087
Formel: C₈H₉Br
Molecular Weight: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 204 °C
Dichte: 1,361
Flammpunkt: 87 °C (188 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000087
CAS-Nummer: 556-96-7